Få mere at vide
n-Propyl-d7 alkohol, CDN
Artikelnummer. 30322208
Skift visning
Mængde:
0.5 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30322208 0.5 g 0.5g
30319557 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30322208 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND12360.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Propanol D7
CAS 102910-31-6
Molekylær formel C3 2H7 H O
Mængde 0.5 g
Synonym 1-Propanol D7, 1,1,2,2,3,3,3-Heptadeuteriopropan-1-ol, 1-Propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-ol (9 CI)
InChI formel InChI=1 S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
SMIL [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 67.14
Formel vægt 67,1015 g/mol
Procent renhed 98 atom % D, min 98% kemisk renhed