Få mere at vide
n-Propyl-d7 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Propanol D7 |
| CAS | 102910-31-6 |
| Molekylær formel | C3 2H7 H O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Propanol D7, 1,1,2,2,3,3,3-Heptadeuteriopropan-1-ol, 1-Propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-ol (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 67.14 |
| Formel vægt | 67.1015 g/mol |
| Vis mere |