Få mere at vide
n-Propylbromoacetat, 97%
Artikelnummer. 11378515
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378515 25 g 25g
11368515 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378515 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11951.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
CAS: 35223-80-4 | C5H9BrO2 | 181,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35223-80-4
Molekylær formel C5H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 181.03
MDL nummer MFCD00075247
InChI nøgle ISYUCUGTDNJIHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl bromoacetate, n-propyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, propyl ester, acmc-1ajeq, bromoacetic acid propyl ester, bromo-acetic acid propyl ester, acetic acid, 2-bromo-,propyl ester
PubChem CID 141981
IUPAC navn propyl-2-bromacetat
SMIL CCCOC(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Propyl bromoacetate
Tæthed 1.399
Kogepunkt 175 °C til 176 °C
Flammepunkt 82 °C (179 °F)
Brydningsindeks 1.451
Mængde 25 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1745564
Formel vægt 181.04
Procent renhed 97%