Få mere at vide
n-Propylakrylat, 95%, stikk. med 0,1% 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11392227
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392227 10 g 10g
11302237 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09714.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 925-60-0 | C6H10O2 | 114,14 g/mol
n-propylacrylat anvendes i belægninger, tekstil- og læderoverflader, papirbelægninger, til klæbemidler, til akrylfibre. Det bruges som monomer til emulsionspolymerer og opløsningspolymerer i latexmalinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
n-propylacrylat anvendes i belægninger, tekstil- og læderoverflader, papirbelægninger, til klæbemidler, til akrylfibre. Det bruges som monomer til emulsionspolymerer og opløsningspolymerer i latexmalinger.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 925-60-0
Molekylær formel C6H10O2
Molekylvægt (g/mol) 114.14
MDL nummer MFCD00048693
InChI nøgle PNXMTCDJUBJHQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propyl acrylate, propyl acrylate, 2-propenoic acid, propyl ester, propyl 2-propenoate, acrylic acid, propyl ester, propylacrylate, ccris 8584, 1-propyl acrylate, acrylic acid propyl, acrylic acid propyl ester
PubChem CID 13550
IUPAC navn propylprop-2-enoat
SMIL CCCOC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Propyl acrylate
Navn note stabiliseret med 0,1% 4-methoxyphenol
Tæthed 0.92
Kogepunkt 43 °C til 44 °C (40 mmHg)
Flammepunkt 24 °C (75 °F)
Brydningsindeks 1.4123
Mængde 10 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1744954
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 114.15
Procent renhed 95%