Få mere at vide
n-Propylacetat, 99%
Artikelnummer. 11388246
Skift visning
Mængde:
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388246 500 mL -
11398246 1000 mL 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388246 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15355.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 109-60-4 | C5H10O2 | 102,13 g/mol
n-propylacetat anvendes som opløsningsmiddel. Det spiller en vigtig rolle i trykfarverindustrien er flexografiske og specielle serigrafifarver. Det er meget udbredt i dufte og som et smagsadditiv på grund af dets lugt. Det fungerer som et godt opløsningsmiddel for cellulosenitrat, acrylater, alkydharpikser, kolofonium, blødgørere, voks, olier og fedtstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
n-propylacetat anvendes som opløsningsmiddel. Det spiller en vigtig rolle i trykfarverindustrien er flexografiske og specielle serigrafifarver. Det er meget udbredt i dufte og som et smagsadditiv på grund af dets lugt. Det fungerer som et godt opløsningsmiddel for cellulosenitrat, acrylater, alkydharpikser, kolofonium, blødgørere, voks, olier og fedtstoffer.
Opløselighed
Blandbar med alkoholer, ketoner, aldehyder, ethere, glycoler og glycolethere. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-60-4
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.13
MDL nummer MFCD00009372
InChI nøgle YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propyl acetate, acetic acid, propyl ester, propyl ethanoate, 1-acetoxypropane, n-propyl ethanoate, 1-propyl acetate, acetic acid n-propyl ester, octan propylu, propylacetate, acetic acid propyl ester
PubChem CID 7997
ChEBI CHEBI:40116
IUPAC navn propylacetat
SMIL CCCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Propyl acetate
Smeltepunkt -92 °C
Tæthed 0.887
Kogepunkt 99 °C til 102 °C
Flammepunkt 14 °C (57 °F)
Lugt Frugtlignende
Lineær formel CH3CO2CH2CH2CH3
Brydningsindeks 1.384
Mængde 500 mL
FN nummer UN1276
Beilstein 1740764
Merck Index 14,7841
Opløselighedsinformation Blandet med alkoholer, ketoner, aldehyder, etherer, glykoler og glykolether. Let opløselig i vand.
Formel vægt 102.13
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Propyl acetate