Få mere at vide
n-Propylacetat, 99%, rent
Artikelnummer. 10215920 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10215920 1 L Glasflaske 1 L
10449450 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10194093 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10215920 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158290010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    497.00 DKK
    456.72 DKK / 1 L
    Spare 40.28 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 109-60-4 | C5H10O2 | 102,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-60-4
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.13
MDL nummer MFCD00009372
InChI nøgle YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propyl acetate, acetic acid, propyl ester, propyl ethanoate, 1-acetoxypropane, n-propyl ethanoate, 1-propyl acetate, acetic acid n-propyl ester, octan propylu, propylacetate, acetic acid propyl ester
PubChem CID 7997
ChEBI CHEBI:40116
IUPAC navn propylacetat
SMIL CCCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Propyl acetate
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -95,0 °C
Tæthed 0.8800g/mL
Kogepunkt 102,0 °C
Flammepunkt 10 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CO2CH2CH2CH3
Brydningsindeks 1,3830 til 1,3850
Mængde 1 L
FN nummer 1276
Beilstein 02, 129
Merck Index 15, 7954
Specifik vægtfylde 0.88
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2g/100 ml (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med alkoholer, ketoner, estere og kulbrinter
Viskositet 0,58 mPa (20 °C)
Formel vægt 102.13
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Propyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.