Få mere at vide
n-Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoat, 98%
Description
n-Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoat er et anti-fade reagens i fluorescensmikroskopi for at reducere fotoblegning af fluorescerende prober såsom rhodamin og fluorescein. Bruges også som antioxidant.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
n-Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoat er et anti-fade reagens i fluorescensmikroskopi for at reducere fotoblegning af fluorescerende prober såsom rhodamin og fluorescein. Bruges også som antioxidant.
Opløselighed Opløseligt i ethanol
(50 mg/ml) og vand (0,35 g/100 ml ved 25 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | n-Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate |
| Smeltepunkt | 146 °C til 150 °C |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1877976 |
| Merck Index | 147859 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol (50 mg/ml) og vand (0,35 g/100 ml ved 25 °C). |
| Formel vægt | 212.2 |
| Procent renhed | 0.98 |