Få mere at vide
n-Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoat, 98%
Artikelnummer. 11438720
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438720 5 g 5g
11484223 100 g 100g
11494223 500 g 500g
11404233 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11438720 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10877.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 121-79-9 | C10H12O5 | 212,201 g/mol
n-Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoat er et anti-fade reagens i fluorescensmikroskopi for at reducere fotoblegning af fluorescerende prober såsom rhodamin og fluorescein. Bruges også som antioxidant.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
n-Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoat er et anti-fade reagens i fluorescensmikroskopi for at reducere fotoblegning af fluorescerende prober såsom rhodamin og fluorescein. Bruges også som antioxidant.
Opløselighed Opløseligt i ethanol
(50 mg/ml) og vand (0,35 g/100 ml ved 25 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-79-9
Molekylær formel C10H12O5
Molekylvægt (g/mol) 212.201
MDL nummer MFCD00002196
InChI nøgle ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl gallate, n-propyl gallate, progallin p, tenox pg, nipagallin p, gallic acid, propyl ester, gallic acid propyl ester, nipa 49, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester, 3,4,5-trihydroxybenzene-1-propylcarboxylate
PubChem CID 4947
ChEBI CHEBI:10607
IUPAC navn propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
SMIL CCCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
Smeltepunkt 146 °C til 150 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1877976
Merck Index 147859
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol (50 mg/ml) og vand (0,35 g/100 ml ved 25 °C).
Formel vægt 212.2
Procent renhed 0.98