Få mere at vide
n-Propyl-3,3,3-d3-amine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Propylamine-d3 |
| CAS | 24300-22-9 |
| Molekylær formel | C3 D3 H6 N |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 1-Propan-3,3,3-d3-amine (9 CI), Propyl-3,3,3-d3-amine (7 CI, 8 CI), n-Propyl-3,3,3-d3-amine, 1-Propylamine-d3, Propylamine-D3 (propyl-3,3,3-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CCN |
| IUPAC navn | 3,3,3-trideuteriopropan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 62.129 |
| Formel vægt | 62.092 g/mol |
| Vis mere |