missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
n-Propyl-2-d1 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Propanol-2-D |
| CAS | 89603-83-8 |
| Molekylær formel | C3 D H7 O |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 1-Propan-2-d-ol (9 CI), Propyl-2-d-alcohol (7 CI), 2-Monodeuteropropanol, 2-Monodeuteropropan-1-ol, 1-Propanol-2-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i2D |
| SMIL | [2 H]C(C)CO |
| IUPAC navn | 2-deuteriopropan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 61.101 |
| Formel vægt | 61.064 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?