missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(Propyl(2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl)carbamoyl)formamide, TRC

Artikelnummer. 17981485
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17981485 100 mg
17973945 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17981485 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP838880100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 139542-32-8
Molekylær formel C13 H15 Cl3 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 353.63
Synonym Urea, N'-formyl-N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]-, Prochloraz desimidazole-formylamino, N-(Propyl(2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl)carbamoyl)formamide, BTS 44596
IUPAC navn N-[propyl-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]carbamoyl]formamide
SMIL CCCN(CCOc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl)C(=O)NC=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(Propyl(2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl)carbamoyl)formamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H15Cl3N2O3/c1-2-3-18(13(20)17-8-19)4-5-21-12-10(15)6-9(14)7-11(12)16/h6-8H,2-5H2,1H3,(H,17,19,20)
Formel vægt 352.0148
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.