missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
n-Propyl-2,2,3,3,3-d5 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Propanol-2,2,3,3,3-D5 |
| CAS | 64118-40-7 |
| Molekylær formel | C3 D5 H3 O |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 1-Propan-2,2,3,3,3-d5-ol (9 CI), 2,2,3,3,3-Pentadeuteropropanol, 2,2,3,3,3-Pentadeuteropropan-1-ol, Propyl-2,2,3,3,3-d5 alcohol, 1-Propanol-2,2,3,3,3-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CO |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 65.126 |
| Formel vægt | 65.089 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?