Få mere at vide
N-propargylphthalimid, 98%
Artikelnummer. 15400238
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15400238 5 g 5g
15410238 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15400238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53429.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7223-50-9 | C11H7NO2 | 185,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7223-50-9
Molekylær formel C11H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 185.18
MDL nummer MFCD00065028
InChI nøgle PAZCLCHJOWLTGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propargylphthalimide, 2-prop-2-yn-1-yl isoindoline-1,3-dione, n-prop-2-ynylphthalimide, 2-2-propynyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-prop-2-ynyl-isoindole-1,3-dione, n-propargyl phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-propynyl, 2-prop-2-ynyl isoindoline-1,3-dione, 2-prop-2-yn-1-yl isoindole-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione,2-2-propyn-1-yl
PubChem CID 81644
IUPAC navn 2-prop-2-ynylisoindol-1,3-dion
SMIL O=C1N(CC#C)C(=O)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Propargylphthalimide
Smeltepunkt 148°C to 152°C
Mængde 5 g
Formel vægt 185.18
Procent renhed 98%