Få mere at vide
N-(propargyloxy)fthalimid, TRC
Artikelnummer. 30415812
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30415812 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30415812 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP83918350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Propargyloxy)phthalimide
CAS 4616-63-1
Molekylær formel C11H7NO3
Mængde 50 mg
Synonym 2-prop-2-ynoxyisoindoline-1,3-dione
InChI formel InChI=1S/C11H7NO3/c1-2-7-15-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h1,3-6H,7H2
SMIL C#CCON1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
IUPAC navn 2-prop-2-ynoxyisoindole-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 201.18
Formel vægt 201.0426