Få mere at vide
N-(Propargyloxy)phthalimid, 98 %, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterSpecifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-(Propargyloxy)phthalimide |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 149 °C til 152 °C |
| Farve | Beige til Brun |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Show More |