Få mere at vide
N-propargylphenothiazin, TRC
Artikelnummer. 30409071
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30409071 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30409071 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP767370500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Propargyl Phenothiazine
CAS 4282-78-4
Molekylær formel C15H11NS
Mængde 500 mg
Synonym 10-Propargylphenothiazine, 10-(2-Propyn-1-yl)-10H-phenothiazine
InChI formel InChI=1S/C15H11NS/c1-2-11-16-12-7-3-5-9-14(12)17-15-10-6-4-8-13(15)16/h1,3-10H,11H2
SMIL C#CCN1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC navn 10-prop-2-ynylphenothiazine
Molekylvægt (g/mol) 237.32
Formel vægt 237.0612