Få mere at vide
n-Propanol (Peroxide-Free/Sequencing), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10326503
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10326503 500 mL Glass Bottle 500ml
1 options
Artikelnummer. 10326503 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP1130500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
n-Propanol is used for extracting ethidium bromide from DNA samples.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Propanol
pH 7
Smeltepunkt -127°C
Navn note Peroxide-free
CAS 71-23-8
Farve Colorless
Surhed 0.02% max.
Tæthed 0.800g/cm³
Mængde 500 mL
Identifikation Pass Test
Emballage Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Rester efter fordampning 0.01% max.
Analyseprocentområde ≥99.5 %
Molekylær formel C3H8O
Lineær formel CH3CH2CH2OH
Damptryk 25mbar at 20°C
MDL nummer MFCD00002941
Viskositet 2.2 mPa/s at 20°C
Merck Index 15, 7955
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
Kogepunkt 97°C
InChI nøgle BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCO
IUPAC navn propan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 60.10
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
Formel vægt 60.1
Procent renhed ≥99.5%
Grad Sequencing
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.