missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(Propan-2-yl)carbamoyl Chloride (>90%), TRC

Artikelnummer. 30449440
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449440 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449440 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7054551G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(Propan-2-yl)carbamoyl Chloride
CAS 38955-43-0
Molekylær formel C4 H8 Cl N O
Mængde 1 g
Synonym (1-Methylethyl)carbamic Chloride, Isopropylcarbamoyl Chloride, N-(1-Methylethyl)carbamic Chloride
InChI formel InChI=1S/C4H8ClNO/c1-3(2)6-4(5)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)
SMIL O=C(NC(C)C)Cl
IUPAC navn Isopropylcarbamic Chloride
Molekylvægt (g/mol) 121.56
Formel vægt 121.03
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.