Få mere at vide
N-Prop-2-ynylurinstof, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10344382
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10344382 1 g 1g
10575655 5 g 5g
10743433 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10344382 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD11100DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 5221-62-5
Molekylær formel C4H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 98.105
MDL nummer MFCD00052817
InChI nøgle LJPYJRMMPVFEKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-prop-2-ynyl urea, 1-prop-2-yn-1-yl urea, n-prop-2-ynylurea, propargylurea, n-propargylurea, 2-propynylurea, prop-2-yn-1-yl urea, prop-2-yn-1-ylurea, prop-2-ynyl-urea, 1-prop-2-ynylurea
PubChem CID 2777182
IUPAC navn prop-2-ynylurinstof
SMIL C#CCNC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Prop-2-ynylurea
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel H2NC(O)NHCH2Cidentical toCH
Mængde 1 g
Formel vægt 98.1
Procent renhed 97%