missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Pivaloylglycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Pivaloylglycine |
| CAS | 23891-96-5 |
| Molekylær formel | C7H13NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-(2,2-Dimethyl-1-oxopropyl)-glycine, N-Pivaloyl-glycine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO3/c1-7(2,3)6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10) |
| SMIL | CC(C)(C)C(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(2,2-dimethylpropanoylamino)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.18 |
| Formel vægt | 159.0895 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?