missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Pivaloylaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Pivaloylaniline |
| CAS | 6625-74-7 |
| Molekylær formel | C11 H15 N O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Propanamide','2,2-dimethyl-N-phenyl-, Pivalanilide (6CI,7CI,8CI), 2,2-Dimethyl-N-phenylpropanamide, N-Phenylpivalamide, N-Phenyltrimethylacetamide, N-Pivaloylaniline, NSC 58513, NSC 9043, PMSA 955, Pivaloylaminobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO/c1-11(2,3)10(13)12-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3,(H,12,13) |
| SMIL | CC(C)(C)C(=O)Nc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2,2-dimethyl-N-phenylpropanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.24 |
| Formel vægt | 177.1154 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?