Få mere at vide
N-Phthaloylglycine, 98+%
Artikelnummer. 11458456
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458456 250 g 250g
11448456 50 g 50g
11438456 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458456 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15920.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4702-13-0 | C10H7NO4 | 205.169 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4702-13-0
Molekylær formel C10H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 205.169
MDL nummer MFCD00005900
InChI nøgle WQINSVOOIJDOLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phthaloylglycine, phthalimidoacetic acid, n-phthalylglycine, phthaloylglycine, n-carboxymethyl phthalimide, n,n-phthaloylglycine, n-phthalylglycin, 1,3-dioxo-2-isoindolineacetic acid, 1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl acetic acid, 2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl acetic acid
PubChem CID 20825
IUPAC navn 2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)eddikesyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phthaloylglycine
Smeltepunkt 194°C to 198°C
Beilstein 184174
Mængde 250 g
Formel vægt 205.17
Procent renhed ≥98%