Få mere at vide
N-Phthaloylglycine, 98+%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-Phthaloylglycine |
| Smeltepunkt | 194°C to 198°C |
| Beilstein | 184174 |
| Mængde | 50 g |
| Formel vægt | 205.17 |
| Procent renhed | ≥98% |