Få mere at vide
N-Phenylrhodanin, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10095533 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10095533 1 g Glasflaske 1g
10269093 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10095533 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 391390010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1457-46-1
Molekylær formel C9H7NOS2
Molekylvægt (g/mol) 209.29
MDL nummer MFCD00100196
InChI nøgle DVRWEKGUWZINTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenylrhodanine, n-phenylrhodanine, 3-phenylrhodanin, rhodanine, 3-phenyl, 4-thiazolidinone, 3-phenyl-2-thioxo, 3-phenylrodanin, n-phenyl-rhodanine, 3-phenyl-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, 3-phenyl-2-thioxo-thiazolidin-4-one, 3-phenyl-rhodanin german
PubChem CID 73822
IUPAC navn 3-phenyl-2-sulfanyliden-1,3-thiazolidin-4-on
SMIL C1C(=O)N(C(=S)S1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenylrhodanine
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 190°C to 194°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 209.29
Procent renhed 97+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Phenylrhodanine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.