missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Phenylpyrimidin-2-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Phenylpyrimidin-2-amine |
| CAS | 57356-49-7 |
| Molekylær formel | C10 H9 N3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N-Phenyl-2-pyrimidinamine, 2-(Phenylamino)pyrimidine, 2-Anilinopyrimidine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N3/c1-2-5-9(6-3-1)13-10-11-7-4-8-12-10/h1-8H,(H,11,12,13) |
| SMIL | N(c1ccccc1)c2ncccn2 |
| IUPAC navn | N-phenylpyrimidin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.199 |
| Formel vægt | 171.08 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?