Få mere at vide
N-Phenylpropanamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Phenylpropanamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO/c1-2-9(11)10-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H,10,11) |
| Formel vægt | 149.0841 |
| Procent renhed | >95% |