missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Phenylpropanamide, TRC

Artikelnummer. 30408850
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30408850 2.5 g 2.5g
30417455 1 g -
30418074 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30408850 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3360602.5G

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 620-71-3
Molekylær formel C9 H11 N O
Molekylvægt (g/mol) 149.19
Synonym N-Phenylpropanamide, Fentanyl Imp. G (EP), Propanamide, N-phenyl-, Propionanilide (6CI,7CI,8CI), N-Phenylpropionamide, NSC 58952, R 50977
IUPAC navn N-phenylpropanamide
SMIL CCC(=O)Nc1ccccc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Phenylpropanamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H11NO/c1-2-9(11)10-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H,10,11)
Formel vægt 149.0841
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.