Få mere at vide
N-Phenylpropanamid, Mikromol™
Beskrivelse
N-Phenylpropanamid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Phenylpropanamide |
| CAS | 620-71-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Phenylpropanamide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C9 H11 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Fentanyl Imp. G (EP), N-Phenylpropanamide, Fentanyl Impurity G, Remifentanil Hydrochloride Impurity O, Remifentanil Impurity O, Remifentanil Impurity O |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO/c1-2-9(11)10-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | CCC(=O)Nc1ccccc1 |
| IUPAC navn | N-phenylpropanamid |
| Vis mere |