Få mere at vide
N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-serin Methylester, TRC
Artikelnummer. 30410629
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30410629 25 g
1 options
Artikelnummer. 30410629 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP33572525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-serine Methyl Ester
CAS 1676-81-9
Molekylær formel C12H15NO5
Mængde 25 g
Synonym N-Benzyl-N-carboxyserine Methyl Ester, N-Benzyl-N-carboxy-L-serine Methyl Ester, (2S)-2-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-3-hydroxypropionic Acid Methyl Ester, (2S)-2-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-3-hydroxypropionic Acid Methyl Ester, (Benzyloxycarbonyl)-L-serine Methyl Ester, Methyl (2S)-2-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-3-hydroxypropanoate, Methyl (S)-2-((Benzyloxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate, Methyl N-(Benzyloxycarbonyl)-L-serinate, N-(Benzyloxycarbonyl)-L-serine Methyl Ester, N-(Benzyloxycarbonyl)serine Methyl Ester, N-Carbobenzoxy-L-serine Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C12H15NO5/c1-17-11(15)10(7-14)13-12(16)18-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10,14H,7-8H2,1H3,(H,13,16)/t10-/m0/s1
SMIL COC(=O)[C@H](CO)NC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC navn methyl (2S)-3-hydroxy-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoat
Molekylvægt (g/mol) 253.25
Formel vægt 253.095