Få mere at vide
N-Phenylmethanesulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30415136
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30415136 1 g
1 options
Artikelnummer. 30415136 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3366101G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenylmethanesulfonamide
CAS 1197-22-4
Molekylær formel C7 H9 N O2 S
Mængde 1 g
Synonym Methanesulfonamide','N-phenyl-, Methanesulfonanilide (6CI,7CI,8CI), N-Phenylmethanesulfonamide, Methanesulfanilide, Methylsulfonanilide, N-(Methylsulfonyl)aniline, N-Mesylaniline, NSC 11329
InChI formel InChI=1S/C7H9NO2S/c1-11(9,10)8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
SMIL CS(=O)(=O)Nc1ccccc1
IUPAC navn N-phenylmethanesulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 171.217
Formel vægt 171.0354