missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Phenylmethanesulfonamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Phenylmethanesulfonamide |
| CAS | 1197-22-4 |
| Molekylær formel | C7 H9 N O2 S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Methanesulfonamide','N-phenyl-, Methanesulfonanilide (6CI,7CI,8CI), N-Phenylmethanesulfonamide, Methanesulfanilide, Methylsulfonanilide, N-(Methylsulfonyl)aniline, N-Mesylaniline, NSC 11329 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO2S/c1-11(9,10)8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)Nc1ccccc1 |
| IUPAC navn | N-phenylmethanesulfonamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.217 |
| Formel vægt | 171.0354 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?