Få mere at vide
N-Phenylmaleimid, TRC
Artikelnummer. 30421666
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30421666 500 mg -
30411978 250 mg -
30418423 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30421666 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP399590500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 941-69-5
Molekylær formel C10H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 173.17
IUPAC navn 1-phenylpyrrol-2,5-dione
SMIL O=C1C=CC(=O)N1c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenylmaleimide
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H7NO2/c12-9-6-7-10(13)11(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
Formel vægt 173.0477