Få mere at vide
N-Phenylmaleimid, 98+%
Beskrivelse
N-Phenylmaleimid anvendes som en dipolarofil i 1,3-cycloadditionsreaktion med en nitron, der er anvendelig til fremstilling af krystallinske addukter af diener. Det bruges som en plastmodifikator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-Phenylmaleimid anvendes som en dipolarophil i 1,3-cycloadditionsreaktion med en nitron, der er anvendelig til fremstilling af krystallinske addukter af diener. Det bruges som en plastmodifikator.
Opløselighed
Opløseligt i vand (let), methanol, ethanol og benzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | N-Phenylmaleimide |
| Smeltepunkt | 87 °C til 91 °C |
| Kogepunkt | 162 °C til 163 °C (12 mmHg) |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 125098 |
| Merck Index | 14,7299 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (let), methanol, ethanol og benzen. |
| Formel vægt | 173.17 |
| Procent renhed | ≥98% |
Sicurezza e movimentazione
- N-Phenylmaleimide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: N-Phenylmaleimide
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.