Få mere at vide
N-Phenylmaleimid, 98+%
Artikelnummer. 11422058
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422058 25 g 25g
11432058 100 g 100g
11442058 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11422058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14616.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 941-69-5 | C10H7NO2 | 173,171 g/mol
N-Phenylmaleimid anvendes som en dipolarofil i 1,3-cycloadditionsreaktion med en nitron, der er anvendelig til fremstilling af krystallinske addukter af diener. Det bruges som en plastmodifikator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Phenylmaleimid anvendes som en dipolarophil i 1,3-cycloadditionsreaktion med en nitron, der er anvendelig til fremstilling af krystallinske addukter af diener. Det bruges som en plastmodifikator.
Opløselighed
Opløseligt i vand (let), methanol, ethanol og benzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 941-69-5
Molekylær formel C10H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 173.171
MDL nummer MFCD00005502
InChI nøgle HIDBROSJWZYGSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylmaleimide, maleanil, maleinanil, maleimidobenzene, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-phenyl, 1-phenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-phenyl, 1-phenyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, unii-9u9kt462vw, n-fenylimid kyseliny maleinove
PubChem CID 13662
IUPAC navn 1-phenylpyrrol-2,5-dion
SMIL C1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C=CC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenylmaleimide
Smeltepunkt 87°C to 91°C
Kogepunkt 162°C to 163°C (12 mmHg)
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 125098
Merck Index 14,7299
Opløselighedsinformation Soluble in water (slightly ),methanol,ethanol,and benzene.
Formel vægt 173.17
Procent renhed ≥98%