Få mere at vide
N-Phenyliminodieddikesyre, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Phenyliminodiacetic acid |
| Smeltepunkt | ∽140 °C (dekomponering) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2808435 |
| Formel vægt | 209.2 |
| Procent renhed | 97% |