Få mere at vide
N-Phenyliminodiacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10156913 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10156913 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10156913 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 391170050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Phenyliminodiacetic acid
CAS 1137-73-1
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 150°C to 154°C
Farve Beige to Gray
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C10H11NO4
Lineær formel C6H5N(CH2COOH)2
MDL nummer MFCD00043570
Mængde 5 g
Synonym n-phenyliminodiacetic acid, glycine, n-carboxymethyl-n-phenyl, acetic acid,1-phenyliminodi, 2,2'-phenylazanediyl diacetic acid, 2,2'-phenylimino diacetic acid, n-carboxymethyl-n-phenylglycine, n,n-anilinediacetic acid, n-phenyliminodiacetic acid anhydride, nn-di carboxymethyl aniline, glycine,n-carboxymethyl-n-phenyl
InChI nøgle GQBWTAGIANQVGB-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)N(CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC navn 2-[N-(carboxymethyl)anilino]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 209.2
PubChem CID 136915
Formel vægt 209.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N-Phenyliminodiacetic acid
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.