Få mere at vide
N″ -Phenylguanidinnitrat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10260653
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10260653 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10260653 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB10165DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N''-phenylguanidine nitrate
CAS 18860-78-1
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7H10N4O3
MDL nummer MFCD00213415
Mængde 1 g
Synonym phenylguanidine nitrate, 1-phenylguanidine nitrate, 2-phenylguanidine nitrate, n-phenylguanidine nitrate, 2-phenylguanidine; nitric acid, nitric acid; 2-phenylguanidine, nitric acid compound with n-phenylguanidine 1:1, phenyl guanidine nitrate
InChI nøgle DIHKZQUSGDYVOT-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)N=C(N)N.[N+](=O)(O)[O-]
IUPAC navn salpetersyre;2-phenylguanidin
Molekylvægt (g/mol) 198.182
PubChem CID 2775226
Formel vægt 198.18
Procent renhed 97%