missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Phenylglycinonitrile, TRC

Artikelnummer. 30427050
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427050 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427050 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP32716825G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Phenylglycinonitrile
CAS 3009-97-0
Molekylær formel C8H8N2
Mængde 25 g
Synonym 2-(Phenylamino)acetonitrile, (Phenylamino)acetonitrile, 1-Anilinoacetonitrile, Anilinoacetonitrile, N-(Cyanomethyl)aniline, N-(Phenylamino)acetonitrile, Phenylglycine Nitrile, NSC 7611
InChI formel InChI=1S/C8H8N2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,10H,7H2
SMIL N#CCNc1ccccc1
IUPAC navn 2-anilinoacetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 132.16
Formel vægt 132.0687
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.