Få mere at vide
N-Phenylglycinonitrile, TRC
Artikelnummer. 30424842
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30424842 100 g
1 options
Artikelnummer. 30424842 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP327168100G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenylglycinonitrile
CAS 3009-97-0
Molekylær formel C8H8N2
Mængde 100 g
Synonym 2-(Phenylamino)acetonitrile, (Phenylamino)acetonitrile, 1-Anilinoacetonitrile, Anilinoacetonitrile, N-(Cyanomethyl)aniline, N-(Phenylamino)acetonitrile, Phenylglycine Nitrile, NSC 7611
InChI formel InChI=1S/C8H8N2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,10H,7H2
SMIL N#CCNc1ccccc1
IUPAC navn 2-anilinoacetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 132.16
Formel vægt 132.0687