Få mere at vide
N-Phenylglycin, TRC
Artikelnummer. 30411752
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30411752 1 g
1 options
Artikelnummer. 30411752 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3271551G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenylglycine
CAS 103-01-5
Molekylær formel C8H9NO2
Mængde 1 g
Synonym (Phenylamino)acetic Acid, 2-(Phenylamino)acetic Acid, Anilinoacetic Acid, N-(Phenylamino)acetic Acid, NPG, NSC 83567
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c10-8(11)6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9H,6H2,(H,10,11)
SMIL OC(=O)CNc1ccccc1
IUPAC navn 2-anilinoeddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Formel vægt 151.0633