Få mere at vide
N-Phenylglycin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-Phenylglycine |
| CAS | 103-01-5 |
| Molekylær formel | C8H9NO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (Phenylamino)acetic Acid, 2-(Phenylamino)acetic Acid, Anilinoacetic Acid, N-(Phenylamino)acetic Acid, NPG, NSC 83567 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c10-8(11)6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9H,6H2,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)CNc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-anilinoeddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.16 |
| Formel vægt | 151.0633 |