Få mere at vide
N-Phenylglycine ethyl ester, 99%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Phenylglycine ethyl ester |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 53.0°C to 56.0°C |
| Farve | White to Beige |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glass bottle |
| Mængde | 5 g |
| Vis mere |