Få mere at vide
N-Phenylglycine ethyl ester, 99%
Artikelnummer. 11465946
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465946 10 g 10g
11475946 50 g 50g
11485946 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465946 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22282.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2216-92-4 | C10H13NO2 | 179.219 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2216-92-4
Molekylær formel C10H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 179.219
MDL nummer MFCD00038315
InChI nøgle MLSGRWDEDYJNER-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylglycine ethyl ester, ethyl phenylglycinate, ethyl 2-phenylamino acetate, ethyl n-phenylglycinate, glycine, n-phenyl-, ethyl ester, unii-7xl9t8bk0u, ethyl anilinoacetate, n-phenylglycineethylester, n-phenylglycine ethyl, 7xl9t8bk0u
PubChem CID 75190
IUPAC navn ethyl-2-anilinoacetat
SMIL CCOC(=O)CNC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenylglycine ethyl ester
Smeltepunkt 55°C to 58°C
Merck Index 14,7292
Mængde 10 g
Formel vægt 179.22
Procent renhed 99%