Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-Phenylglycin, 97 %
Artikelnummer. 11492247
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492247 10 g 10g
11402257 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492247 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A14182.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 103-01-5 | C8H8NNaO2 | 173,15 g/mol
N-Phenylglycin kombineret med Glycidylmethacrylat for at skabe en overfladeaktiv comonomer, der fremmer klæbende binding af materialer til hårdt tandvæv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-Phenylglycin kombineret med Glycidylmethacrylat for at skabe en
overfladeaktiv comonomer, der fremmer klæbende binding af materialer til hårdt tandvæv.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-01-5
Molekylær formel C8H8NNaO2
Molekylvægt (g/mol) 173.15
MDL nummer MFCD00014009
InChI nøgle YEMGQZDWLLBIEY-UHFFFAOYSA-M
Synonym n-phenylglycine, anilinoacetic acid, 2-phenylamino acetic acid, glycine, n-phenyl, glycine, phenyl, n-phenylglycin, n-phenylaminoacetic acid, phenylamino acetic acid, h-phenylgly-oh, n-phenyl glycine
PubChem CID 66025
ChEBI CHEBI:55477
IUPAC navn 2-anilinoeddikesyre
SMIL [Na+].[O-]C(=O)CNC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenylglycine
Smeltepunkt 117 °C til 119 °C
Beilstein 509838
Merck Index 14,7292
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Mængde 10 g
Formel vægt 151.17
Procent renhed 97%