Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Phenylglycine |
| Navn note | 93% |
| CAS min % | 91.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 121,0 °C til 127,0 °C |
| Farve | Brun-gul til okker |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 91% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C6H5NHCH2CO2H |
| Vis mere |