Få mere at vide
N-Phenylethanolamine, 98%
Artikelnummer. p-7026232
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11309759
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22131.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 122-98-5 | C8H11NO | 137.182 g/mol
N-Phenylethanolamin bruges som mellemprodukt til farvestoffer og andre organiske forbindelser. Yderligere anvendes det som et substrat for human olfaktorisk uridin 5'-diphospho-glucuronosyltransferase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Phenylethanolamin bruges som mellemprodukt til farvestoffer og andre organiske forbindelser. Yderligere bruges det som et substrat for human olfaktorisk uridin 5′ -diphospho-glucuronosyltransferase.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, syreanhydrider, syrechlorider og chlorformiater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-98-5
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.182
MDL nummer MFCD00002832
InChI nøgle MWGATWIBSKHFMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylamino ethanol, n-phenylethanolamine, n-2-hydroxyethyl aniline, ethanol, 2-phenylamino, 2-phenylamino ethan-1-ol, ethanol, 2-anilino, beta-anilinoethanol, aniline, n-2-hydroxyethyl, n-2-hydroxyethyl phenylamine, emery 5700
PubChem CID 31235
IUPAC navn 2-anilinoethanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)NCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenylethanolamine
Smeltepunkt -30°C
Tæthed 1.087
pH 10.2
Kogepunkt 284°C to 286°C
Flammepunkt 153°C (307°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.579
Mængde 500 g
FN nummer UN2810
Beilstein 774672
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water.
Formel vægt 137.18
Procent renhed 98%