Få mere at vide
N-Phenylethanolamine, 98%
Artikelnummer. 11399749
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399749 2500 g 2500g
11309759 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11399749 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22131.0E
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 122-98-5 | C8H11NO | 137.182 g/mol
N-Phenylethanolamin bruges som mellemprodukt til farvestoffer og andre organiske forbindelser. Yderligere anvendes det som et substrat for human olfaktorisk uridin 5'-diphospho-glucuronosyltransferase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Phenylethanolamin bruges som mellemprodukt til farvestoffer og andre organiske forbindelser. Yderligere bruges det som et substrat for human olfaktorisk uridin 5′ -diphospho-glucuronosyltransferase.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, syreanhydrider, syrechlorider og chlorformiater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-98-5
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.182
MDL nummer MFCD00002832
InChI nøgle MWGATWIBSKHFMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylamino ethanol, n-phenylethanolamine, n-2-hydroxyethyl aniline, ethanol, 2-phenylamino, 2-phenylamino ethan-1-ol, ethanol, 2-anilino, beta-anilinoethanol, aniline, n-2-hydroxyethyl, n-2-hydroxyethyl phenylamine, emery 5700
PubChem CID 31235
IUPAC navn 2-anilinoethanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)NCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenylethanolamine
Smeltepunkt -30°C
Tæthed 1.087
pH 10.2
Kogepunkt 284°C to 286°C
Flammepunkt 153°C (307°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.579
Mængde 2500 g
FN nummer UN2810
Beilstein 774672
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water.
Formel vægt 137.18
Procent renhed 98%