N-Phenylethanolamin bruges som mellemprodukt til farvestoffer og andre organiske forbindelser. Yderligere anvendes det som et substrat for human olfaktorisk uridin 5'-diphospho-glucuronosyltransferase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-Phenylethanolamin bruges som mellemprodukt til farvestoffer og andre organiske forbindelser. Yderligere bruges det som et substrat for human olfaktorisk uridin 5′ -diphospho-glucuronosyltransferase.
Opløselighed Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger Inkompatibel med syrer, syreanhydrider, syrechlorider og chlorformiater.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.