Få mere at vide
N-Phenyldiethanolamine, TRC
Artikelnummer. 30477884
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30477884 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30477884 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN23454010G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenyldiethanolamine
CAS 120-07-0
Molekylær formel C10H15NO2
Mængde 10 g
Synonym 2,2'-(Phenylimino)bis[ethanol], 2,2'-(Phenylazanediyl)diethanol, 2,2'-(Phenylimino)diethanol, 2-[(2-Hydroxyethyl)(phenyl)amino]ethan-1-ol, 2-[(2-Hydroxyethyl)phenylamino]ethanol, 2-[N-(2-Hydroxyethyl)anilino]ethanol, 3-Phenyl-3-azapentane-1,5-diol, Bis(2-hydroxyethyl)aniline, Diethanolaminobenzene, Diethanolaniline, Diethanolphenylamine, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-N-phenylamine, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)aniline, N,N-Bis(beta-hydroxyethyl)aniline, N,N-Di(2-hydroxyethyl)aniline, N,N-Di(beta-hydroxyethyl)aniline, N,N-Diethanolaniline, N,N-Dihydroxyethylaniline, N-Phenyl-N,N-diethanolamine, N-Phenyliminodiethanol, NSC 6327, Phenylbis(2-hydroxyethyl)amine, Phenyldiethanolamine, [Bis(2-hydroxyethyl)amino]benzene
InChI formel InChI=1S/C10H15NO2/c12-8-6-11(7-9-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2
SMIL OCCN(CCO)c1ccccc1
IUPAC navn 2-[N-(2-hydroxyethyl)anilino]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 181.23
Formel vægt 181.1103