Få mere at vide
N-Phenyldiethanolamine, 97%
Artikelnummer. 11398825
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398825 100 g 100g
11308835 500 g 500g
11318835 2500 g 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398825 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13931.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 120-07-0 | C10H15NO2 | 181.24 g/mol
N-Phenyldiethanolamin bruges som phenylephrin-mellemprodukter, brugt som farvestof-mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Phenyldiethanolamin bruges som phenylephrin-mellemprodukter, brugt som farvestof-mellemprodukter.
Opløselighed Opløseligt i vand
3g/L @ 20˚C.
Bemærkninger
Luftfølsom& hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-07-0
Molekylær formel C10H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 181.24
MDL nummer MFCD00002845
InChI nøgle OJPDDQSCZGTACX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenyldiethanolamine, 2,2'-phenylimino diethanol, phenyldiethanolamine, diethanolaniline, diethanolphenylamine, diethanolaminobenzene, phenyl diethanolamine, n,n-diethanolaniline, n,n-dioxyethylaniline, n,n-bis 2-hydroxyethyl aniline
PubChem CID 8416
IUPAC navn 2-[N-(2-hydroxyethyl)anilino]ethanol
SMIL OCCN(CCO)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenyldiethanolamine
Smeltepunkt 55°C to 59°C
Tæthed 1.1
pH 8.2
Kogepunkt 270°C
Flammepunkt 178°C (352°F)
Lugt Amine-like
Lineær formel C6H5N(CH2CH2OH)2
Mængde 100 g
Beilstein 2096832
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water 3g/L @ 20?C.
Formel vægt 181.23
Procent renhed 97%